Stampa…
4-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR345405-1G OR345405-250MG
APOSOR345405-1GEA 459 EUR
APOSOR345405-1G APOSOR345405-250MG
4-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid 95%
4-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₅NO₅
Peso molecolare: 183,118 g/mol
Punto di fusione: 230 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09908185
CAS Number: 74230-08-3