Stampa…
5-Chloro-2-methylpyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR345400-5G OR345400-25G
APOSOR345400-5GEA 101 EUR
APOSOR345400-5G APOSOR345400-25G
5-Chloro-2-methylpyridine 97%
5-Chloro-2-methylpyridine
Formula: C₆H₆ClN
Peso molecolare: 127,572 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114188
CAS Number: 72093-07-3