Stampa…
4-{[(Morpholin-4-yl)carbonyl]amino}benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3454-1G OR3454-5G
APOSOR3454-1GEA 271 EUR
APOSOR3454-1G APOSOR3454-5G
4-{[(Morpholin-4-yl)carbonyl]amino}benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
Formula: C₁₇H₂₅BN₂O₄
Punto di fusione: 248…250 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08689495
CAS Number: 874290-97-8