Stampa…
5-Methoxy-2-methylpyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR345367-1G OR345367-5G
APOSOR345367-1GEA 174 EUR
APOSOR345367-1G APOSOR345367-5G
5-Methoxy-2-methylpyridine 95%
5-Methoxy-2-methylpyridine
Formula: C₇H₉NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09833595
CAS Number: 55270-47-8