Stampa…
4-Chloro-2-methyl-7-azaindole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR345316-1G OR345316-250MG OR345316-10G
APOSOR345316-1GEA 98.9 EUR
APOSOR345316-1G APOSOR345316-250MG APOSOR345316-10G
4-Chloro-2-methyl-7-azaindole 95%
4-Chloro-2-methyl-7-azaindole
Formula: C₈H₇ClN₂
Peso molecolare: 166,608 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12924600
CAS Number: 307951-53-7