5-Amino-2-cyano-3-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Amino-3-methylpicolinonitrile
OR345307-1G
OR345307-5G
APOSOR345307-1GEA
143
EUR
APOSOR345307-1G
APOSOR345307-5G
5-Amino-2-cyano-3-methylpyridine
5-Amino-2-cyano-3-methylpyridine
Formula:
C₇H₇N₃ Peso molecolare: 133,151 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07375122 CAS Number: 252056-70-5 |