Stampa…
2-Methyl-3-nitropyridine-6-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR345306-250MG OR345306-1G
APOSOR345306-250MGEA 139 EUR
APOSOR345306-250MG APOSOR345306-1G
2-Methyl-3-nitropyridine-6-carboxylic acid 95%
2-Methyl-3-nitropyridine-6-carboxylic acid
Formula: C₇H₆N₂O₄
Punto di fusione: 123…126 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07776980
CAS Number: 24194-98-7