Stampa…
2-Amino-4-methyl-5-pyridinecarboxylic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Amino-4-methylnicotinic acid
OR345282-1G OR345282-250MG OR345282-5G
APOSOR345282-1GEA 80 EUR
APOSOR345282-1G APOSOR345282-250MG APOSOR345282-5G
2-Amino-4-methyl-5-pyridinecarboxylic acid 95+%
2-Amino-4-methyl-5-pyridinecarboxylic acid
Formula: C₇H₈N₂O₂
Peso molecolare: 152,151 g/mol
Punto di fusione: 270…272 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09835242
CAS Number: 179555-11-4