Stampa…
2-Bromo-6-chloro-4-methylpyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR345269-1G OR345269-10G OR345269-5G
APOSOR345269-1GEA 85.7 EUR
APOSOR345269-1G APOSOR345269-10G APOSOR345269-5G
2-Bromo-6-chloro-4-methylpyridine 98%
2-Bromo-6-chloro-4-methylpyridine
Formula: C₆H₅BrClN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09839268
CAS Number: 157329-89-0