Stampa…
6-Bromo-2,3-diaminopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Bromopyridine-2,3-diamine
OR345244-1G OR345244-250MG OR345244-5G
APOSOR345244-1GEA 199 EUR
APOSOR345244-1G APOSOR345244-250MG APOSOR345244-5G
6-Bromo-2,3-diaminopyridine
6-Bromo-2,3-diaminopyridine
Formula: C₅H₆BrN₃
Peso molecolare: 188,025 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10697695
CAS Number: 129012-04-0