Stampa…
2-Bromo-5-chloro-3-hydroxypyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR345241-1G OR345241-250MG OR345241-5G
APOSOR345241-1GEA 136 EUR
APOSOR345241-1G APOSOR345241-250MG APOSOR345241-5G
2-Bromo-5-chloro-3-hydroxypyridine 95%
2-Bromo-5-chloro-3-hydroxypyridine
Formula: C₅H₃BrClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09835245
CAS Number: 127561-70-0