Stampa…
2,6-Dibromo-4-methoxypyridine 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR345215-1G OR345215-5G
APOSOR345215-1GEA 81.5 EUR
APOSOR345215-1G APOSOR345215-5G
2,6-Dibromo-4-methoxypyridine 99%
2,6-Dibromo-4-methoxypyridine
Formula: C₆H₅Br₂NO
Peso molecolare: 266,918 g/mol
Punto di fusione: 137…139 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11036227
CAS Number: 117873-72-0