Stampa…
2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR345187-25G OR345187-5G
APOSOR345187-25GEA 44.4 EUR
APOSOR345187-25G APOSOR345187-5G
2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole
2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole
Formula: C₇H₁₁N₃S
Punto di fusione: 230…231 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07771983
CAS Number: 104617-49-4