Stampa…
3,4-Dichloro-2-methylpyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR345182-1G OR345182-250MG
APOSOR345182-1GEA 306 EUR
APOSOR345182-1G APOSOR345182-250MG
3,4-Dichloro-2-methylpyridine 95%
3,4-Dichloro-2-methylpyridine
Formula: C₆H₅Cl₂N
Peso molecolare: 162,017 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09839289
CAS Number: 103949-58-2