Stampa…
3,5-Dibromo-2-nitropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR345119-1G OR345119-250MG
APOSOR345119-1GEA 215 EUR
APOSOR345119-1G APOSOR345119-250MG
3,5-Dibromo-2-nitropyridine
3,5-Dibromo-2-nitropyridine
Formula: C₅H₂Br₂N₂O₂
Peso molecolare: 281,89 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01612785
CAS Number: 610261-34-2