Stampa…
4-(2-Hydroxyethyl)benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR345096-1G OR345096-5G
APOSOR345096-1GEA 72.5 EUR
APOSOR345096-1G APOSOR345096-5G
4-(2-Hydroxyethyl)benzoic acid 95%
4-(2-Hydroxyethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₁₀O₃
Punto di fusione: 122…129 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02114379
CAS Number: 46112-46-3