Stampa…
4-Bromo-3-nitropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
OR345055-1G OR345055-250MG
APOSOR345055-1GEA 372 EUR
APOSOR345055-1G APOSOR345055-250MG
4-Bromo-3-nitropyridine
4-Bromo-3-nitropyridine
Formula: C₅H₃BrN₂O₂
Peso molecolare: 202,994 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04112576
CAS Number: 23056-44-2