Stampa…
2,6-Dichloro-4-methoxypyridine 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR345036-1G OR345036-5G
APOSOR345036-1GEA 23.4 EUR
APOSOR345036-1G APOSOR345036-5G
2,6-Dichloro-4-methoxypyridine 99%
2,6-Dichloro-4-methoxypyridine
Formula: C₆H₅Cl₂NO
Peso molecolare: 178,016 g/mol
Punto di fusione: 108…111 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00955755
CAS Number: 17228-75-0