Stampa…
Thieno[3,2-b]pyridine-2-carbohydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR34493-1G OR34493-250MG
APOSOR34493-1GEA 208 EUR
APOSOR34493-1G APOSOR34493-250MG
Thieno[3,2-b]pyridine-2-carbohydrazide
Thieno[3,2-b]pyridine-2-carbohydrazide
Formula: C₈H₇N₃OS
Peso molecolare: 193,226 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD32066838
CAS Number: 2391987-05-4