Stampa…
4-Bromo-N,N-dimethylbenzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-Bromophenyl)-N,N-dimethylmethanamine, 1-(4-Bromophenyl)-N,N-dimethylmethylamine
OR3370-10G OR3370-1G OR3370-5G
APOSOR3370-10GEA 270 EUR
APOSOR3370-10G APOSOR3370-1G APOSOR3370-5G
4-Bromo-N,N-dimethylbenzylamine 98%
4-Bromo-N,N-dimethylbenzylamine
Formula: C₉H₁₂BrN
Peso molecolare: 214,102 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00032473
CAS Number: 6274-57-3