Stampa…
2-Hydrazino-4-iodopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR33683-1G OR33683-250MG OR33683-5G
APOSOR33683-1GEA 132 EUR
APOSOR33683-1G APOSOR33683-250MG APOSOR33683-5G
2-Hydrazino-4-iodopyridine
2-Hydrazino-4-iodopyridine
Formula: C₅H₆IN₃
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD10000014
CAS Number: 1057393-44-8