5-Bromo-3-chloro-2-hydrazinopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR33680-1G
OR33680-250MG
OR33680-5G
APOSOR33680-1GEA
348
EUR
APOSOR33680-1G
APOSOR33680-250MG
APOSOR33680-5G
5-Bromo-3-chloro-2-hydrazinopyridine
5-Bromo-3-chloro-2-hydrazinopyridine
Formula:
C₅H₅BrClN₃ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD10000107 CAS Number: 1289076-45-4 |