Stampa…
3-Bromo-5-chloro-2-hydrazinopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR33678-1G OR33678-250MG
APOSOR33678-1GEA 43.5 EUR
APOSOR33678-1G APOSOR33678-250MG
3-Bromo-5-chloro-2-hydrazinopyridine
3-Bromo-5-chloro-2-hydrazinopyridine
Formula: C₅H₅BrClN₃
Peso molecolare: 222.47 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD10000080
CAS Number: 1289113-27-4