Stampa…
2-Hydrazino-3-iodopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR33677-1G OR33677-250MG OR33677-5G
APOSOR33677-1GEA 107 EUR
APOSOR33677-1G APOSOR33677-250MG APOSOR33677-5G
2-Hydrazino-3-iodopyridine
2-Hydrazino-3-iodopyridine
Formula: C₅H₆IN₃
Peso molecolare: 235,026 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD10000048
CAS Number: 54231-42-4