Stampa…
3-Bromo-2-hydrazinopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-2-hydrazinylpyridine
OR33675-1G OR33675-5G OR33675-25G
APOSOR33675-1GEA 43.7 EUR
APOSOR33675-1G APOSOR33675-5G APOSOR33675-25G
3-Bromo-2-hydrazinopyridine
3-Bromo-2-hydrazinopyridine
Formula: C₅H₆BrN₃
Peso molecolare: 188,025 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00490113
CAS Number: 54231-41-3