Stampa…
2-Amino-6-methoxyphenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR33674-1G OR33674-250MG
APOSOR33674-1GEA 609 EUR
APOSOR33674-1G APOSOR33674-250MG
2-Amino-6-methoxyphenol 95%
2-Amino-6-methoxyphenol
Formula: C₇H₉NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16998784
CAS Number: 40925-71-1