Stampa…
2-Methyl-1-(4-methylpiperazin-1-yl)propan-2-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR33669-1G OR33669-5G
APOSOR33669-1GEA 473 EUR
APOSOR33669-1G APOSOR33669-5G
2-Methyl-1-(4-methylpiperazin-1-yl)propan-2-amine 95%
2-Methyl-1-(4-methylpiperazin-1-yl)propan-2-amine
Formula: C₉H₂₁N₃
Peso molecolare: 171,283 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06751854
CAS Number: 84725-48-4