Stampa…
5-Chlorobenzofuran-2-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR33663-1G OR33663-250MG
APOSOR33663-1GEA 261 EUR
APOSOR33663-1G APOSOR33663-250MG
5-Chlorobenzofuran-2-carboxaldehyde
5-Chlorobenzofuran-2-carboxaldehyde
Formula: C₉H₅ClO₂
Peso molecolare: 180,588 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11574566
CAS Number: 23145-14-4