Stampa…
(1-Cyclopropylpyrazol-3-yl)methanamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR33662-100MG OR33662-1G OR33662-250MG
APOSOR33662-100MGEA 32.1 EUR
APOSOR33662-100MG APOSOR33662-1G APOSOR33662-250MG
(1-Cyclopropylpyrazol-3-yl)methanamine hydrochloride
(1-Cyclopropylpyrazol-3-yl)methanamine hydrochloride
Formula: C₇H₁₁N₃·ClH
Peso molecolare: 173,643 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD31812083
CAS Number: 2391987-09-8