Stampa…
Methyl 5-(aminomethyl)-2-cyclopropyl-pyrazole-3-carboxylate hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR33661-100MG OR33661-1G OR33661-250MG
APOSOR33661-100MGEA 48.1 EUR
APOSOR33661-100MG APOSOR33661-1G APOSOR33661-250MG
Methyl 5-(aminomethyl)-2-cyclopropyl-pyrazole-3-carboxylate hydrochloride
Methyl 5-(aminomethyl)-2-cyclopropyl-pyrazole-3-carboxylate hydrochloride
Formula: C₉H₁₃N₃O₂·ClH
Peso molecolare: 231,679 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD31812084
CAS Number: 2391987-08-7