Stampa…
[5-(Fur-2-yl)isoxazol-3-yl]methylamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR33648-1G OR33648-250MG
APOSOR33648-1GEA 316 EUR
APOSOR33648-1G APOSOR33648-250MG
[5-(Fur-2-yl)isoxazol-3-yl]methylamine hydrochloride
[5-(Fur-2-yl)isoxazol-3-yl]methylamine hydrochloride
Formula: C₈H₈N₂O₂·ClH
Peso molecolare: 200,622 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16660999
CAS Number: 1255717-94-2
UN: 3259
ADR: 8,III