(2E)-3-(3-Iodophenyl)prop-2-enoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
3-(3-Iodophenyl)acrylic acid
OR33644-1G
OR33644-5G
APOSOR33644-1GEA
176
EUR
APOSOR33644-1G
APOSOR33644-5G
(2E)-3-(3-Iodophenyl)prop-2-enoic acid 97%
(2E)-3-(3-Iodophenyl)prop-2-enoic acid
Formula:
C₉H₇IO₂ Peso molecolare: 274,055 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00464508 CAS Number: 41070-12-6 |