Stampa…
Methyl (2Z)-3-(2,6-dichlorophenyl)-2-acetamidoprop-2-enoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33611-1G OR33611-5G
APOSOR33611-1GEA 299 EUR
APOSOR33611-1G APOSOR33611-5G
Methyl (2Z)-3-(2,6-dichlorophenyl)-2-acetamidoprop-2-enoate 97%
Methyl (2Z)-3-(2,6-dichlorophenyl)-2-acetamidoprop-2-enoate
Formula: C₁₂H₁₁Cl₂NO₃
Peso molecolare: 288,127 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28016143
CAS Number: 1598370-01-4