Stampa…
4H,5H-Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33560-1G OR33560-5G
APOSOR33560-1GEA 84.4 EUR
APOSOR33560-1G APOSOR33560-5G
4H,5H-Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-one 97%
4H,5H-Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-one
Formula: C₆H₅N₃O
Peso molecolare: 135,123 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14581682
CAS Number: 29274-22-4