Stampa…
4-Acetoxy-2-bromo-5-methoxybenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3346-1G OR3346-5G OR3346-25G
APOSOR3346-1GEA 42.3 EUR
APOSOR3346-1G APOSOR3346-5G APOSOR3346-25G
4-Acetoxy-2-bromo-5-methoxybenzaldehyde 98%
4-Acetoxy-2-bromo-5-methoxybenzaldehyde
Formula: C₁₀H₉BrO₄
Peso molecolare: 273,08 g/mol
Punto di fusione: 110…113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00452230
CAS Number: 52783-83-2