Naphtho[2,1-b]furan-2-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33398-1G
OR33398-5G
APOSOR33398-1GEA
328
EUR
APOSOR33398-1G
APOSOR33398-5G
Naphtho[2,1-b]furan-2-carboxylic acid 95%
Naphtho[2,1-b]furan-2-carboxylic acid
Formula:
C₁₃H₈O₃ Peso molecolare: 212,201 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01837041 CAS Number: 5656-67-7 |