Stampa…
1-(Dimethylamino)-4-phenoxypent-1-en-3-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33327-1G OR33327-5G
APOSOR33327-1GEA 234 EUR
APOSOR33327-1G APOSOR33327-5G
1-(Dimethylamino)-4-phenoxypent-1-en-3-one 95%
1-(Dimethylamino)-4-phenoxypent-1-en-3-one
Formula: C₁₃H₁₇NO₂
Peso molecolare: 219,28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00139117
CAS Number: 338976-01-5