Stampa…
3-(Dimethylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33192-1G OR33192-5G
APOSOR33192-1GEA 219 EUR
APOSOR33192-1G APOSOR33192-5G
3-(Dimethylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one hydrochloride 95%
3-(Dimethylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₇NO·ClH
Peso molecolare: 227,73 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00156711
CAS Number: 5250-02-2