Stampa…
Ethyl 2-[(4-methylphenyl)sulphanyl]acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33191-1G OR33191-5G
APOSOR33191-1GEA 219 EUR
APOSOR33191-1G APOSOR33191-5G
Ethyl 2-[(4-methylphenyl)sulphanyl]acetate 95%
Ethyl 2-[(4-methylphenyl)sulphanyl]acetate
Formula: C₁₁H₁₄O₂S
Peso molecolare: 210,293 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04275108
CAS Number: 14738-27-3