2H-Naphtho[2,3-d][1,3]dioxole-2-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33185-1G
OR33185-5G
APOSOR33185-1GEA
328
EUR
APOSOR33185-1G
APOSOR33185-5G
2H-Naphtho[2,3-d][1,3]dioxole-2-carboxylic acid 95%
2H-Naphtho[2,3-d][1,3]dioxole-2-carboxylic acid
Formula:
C₁₂H₈O₄ Peso molecolare: 216,19 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00087796 CAS Number: 200712-25-0 |