Stampa…
Phenyl N-(4-acetylphenyl)carbamate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33156-1G OR33156-5G
APOSOR33156-1GEA 205 EUR
APOSOR33156-1G APOSOR33156-5G
Phenyl N-(4-acetylphenyl)carbamate 95%
Phenyl N-(4-acetylphenyl)carbamate
Formula: C₁₅H₁₃NO₃
Peso molecolare: 255,269 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00532616
CAS Number: 99134-77-7