Stampa…
4-Chloro-2-methyl-1H-1,3-benzodiazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-2-methyl-1H-benzo[d]imidazole
OR33139-1G OR33139-5G
APOSOR33139-1GEA 328 EUR
APOSOR33139-1G APOSOR33139-5G
4-Chloro-2-methyl-1H-1,3-benzodiazole 95%
4-Chloro-2-methyl-1H-1,3-benzodiazole
Formula: C₈H₇ClN₂
Peso molecolare: 166,608 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02572038
CAS Number: 5599-82-6