Stampa…
[(2-Chlorophenyl)methyl]urea 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33122-1G OR33122-5G
APOSOR33122-1GEA 328 EUR
APOSOR33122-1G APOSOR33122-5G
[(2-Chlorophenyl)methyl]urea 95%
[(2-Chlorophenyl)methyl]urea
Formula: C₈H₉ClN₂O
Peso molecolare: 184,623 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01314628
CAS Number: 4654-63-1