Stampa…
N'-(6-Chloropyridin-2-yl)acetohydrazide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33021-1G OR33021-5G
APOSOR33021-1GEA 154 EUR
APOSOR33021-1G APOSOR33021-5G
N'-(6-Chloropyridin-2-yl)acetohydrazide 95%
N'-(6-Chloropyridin-2-yl)acetohydrazide
Formula: C₇H₈ClN₃O
Peso molecolare: 185,611 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02187335
CAS Number: 66999-51-7