Stampa…
3-Bromo-5-carboxybenzeneboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3302-25G OR3302-5G
APOSOR3302-25GEA 261 EUR
APOSOR3302-25G APOSOR3302-5G
3-Bromo-5-carboxybenzeneboronic acid 97%
3-Bromo-5-carboxybenzeneboronic acid
Formula: C₇H₆BBrO₄
Punto di fusione: 290…292 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08689487
CAS Number: 913835-73-1