Stampa…
1-(4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)ethan-1-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33010-1G OR33010-5G
APOSOR33010-1GEA 180 EUR
APOSOR33010-1G APOSOR33010-5G
1-(4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)ethan-1-one 95%
1-(4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)ethan-1-one
Formula: C₁₂H₁₁NOS
Peso molecolare: 217.287 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01871613
CAS Number: 7520-94-7