Stampa…
1,3-Bis(morpholin-4-yl)propane-1,3-dione 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32967-1G OR32967-5G
APOSOR32967-1GEA 125 EUR
APOSOR32967-1G APOSOR32967-5G
1,3-Bis(morpholin-4-yl)propane-1,3-dione 95%
1,3-Bis(morpholin-4-yl)propane-1,3-dione
Formula: C₁₁H₁₈N₂O₄
Peso molecolare: 242,272 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023355
CAS Number: 10256-01-6