Stampa…
2-(Chloromethyl)-5-hydroxy-4H-pyran-4-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32940-1G OR32940-5G
APOSOR32940-1GEA 328 EUR
APOSOR32940-1G APOSOR32940-5G
2-(Chloromethyl)-5-hydroxy-4H-pyran-4-one 95%
2-(Chloromethyl)-5-hydroxy-4H-pyran-4-one
Formula: C₆H₅ClO₃
Peso molecolare: 160,555 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00053592
CAS Number: 7559-81-1