Stampa…
Ethyl 2-(2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-3-yl)acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32868-1G OR32868-5G
APOSOR32868-1GEA 339 EUR
APOSOR32868-1G APOSOR32868-5G
Ethyl 2-(2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-3-yl)acetate 95%
Ethyl 2-(2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-3-yl)acetate
Formula: C₁₁H₁₁NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00823452
CAS Number: 13610-51-0