Stampa…
Ethyl 4-hydroxy-6-methylquinoline-3-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32853-1G OR32853-5G
APOSOR32853-1GEA 105 EUR
APOSOR32853-1G APOSOR32853-5G
Ethyl 4-hydroxy-6-methylquinoline-3-carboxylate 95%
Ethyl 4-hydroxy-6-methylquinoline-3-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₃NO₃
Peso molecolare: 231,247 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00087702
CAS Number: 85418-82-2